Y0001737
Triclabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triclabendazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)