Y0001712
Polyoxypropylene stearyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyoxypropylene stearyl ether
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-21(2)22/h21-22H,3-20H2,1-2H3
Clé InChI
ZQCIPRGNRQXXSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)