Y0001695
Imatinib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
imatinib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
Clé InChI
MZLRFUCMBQWLNV-FNORWQNLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)