Y0001683
Stavudine impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5′-O-Benzoyl-2′,3′-didehydro-3′-deoxythymidine
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stavudine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C)[C@@H]2O[C@@H](C=C2)COC(=O)c3ccccc3)=O
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-11-9-19(17(22)18-15(11)20)14-8-7-13(24-14)10-23-16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13-14H,10H2,1H3,(H,18,20,22)/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
BKZQWZPYZIYYAQ-UONOGXRCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3