Y0001467
Amikacin impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amikacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
200-203 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)