Y0001034
Lynestrenol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lynestrenol, (17α)-19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lynestrenol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)