Y0000843
Altizide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[(2,2-Dimethoxyethyl)sulphanyl]prop-1-ene
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
altizide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H14O2S/c1-4-5-10-6-7(8-2)9-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
JGGFJNSRWHKYOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)