Y0000441
Didanosine impurity A,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
didanosine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clé InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)