Y0000204
Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pravastatin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Clé InChI
RKFLVBHCVKWNON-IYNICTALSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)