Y0000093
Trimetazidine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Trimetazidine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trimetazidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
231-235 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)