W417920
2-Methylfuran
99%
Synonyme(s) :
Silvan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
63-66 °C (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; ethereal
Chaîne SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup