STS0004
TERGITOL™ TMN-100X solution
Synonyme(s) :
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
570 g/mol by calculation
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
Viscosité
88 cP(25 °C)
Température de transition
pour point -6 °C
cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
Solubilité
water: freely soluble at 20 °C (visual)
Densité
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
- A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Caractéristiques et avantages
- Superior wetting
- Penetrant & dispersant
- Narrow gel range
- Effective emulsifier
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C