Documents
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
Synonyme(s) :
2-Aminobenzamide dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.79
Pureté
>90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
−20°C
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.