SMB01344
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Clé InChI
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)