SMB00929
5′-Hydroxy carvedilol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5′-Hydroxy carvedilol, 3-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, 5′-Hydroxyphenyl carvedilol, 5′-Hydroxyphenylcarvedilol, 5′-OH carvedilol, 5-Hydroxycarvedilol, 5OHC, BM-140830, Carvedilol metabolite M5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
Clé InChI
PVUVZUBTCLBJMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,spleen,Adrenal gland,Uterus (including cervix)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)