SK016
HVOC CALIBRATION VERIFICATION
About This Item
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11.99 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)