SBR00026
Ligstroside
Nitric oxide inhibitor, ≥95%
Synonyme(s) :
(-)-ligstroside, Ligustroside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
524.51
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL (19 mM)
methanol: ≥10 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3+/t16-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
GMQXOLRKJQWPNB-MVVLSVRYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable