QC1452
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-1377
Concentration
in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent