QC1041
Minerals
certified reference material
Synonyme(s) :
Mineral elements
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-027-12
Concentration
in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable