PHR8711
Fosinopril related compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Fosinopril related compound H, 4-phenylbutyl phosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(O)(O)CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
PJOFGDOSMWTOOQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable