PHR3870
Benzalkonium chloride (C16)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride, N-Hexadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
benzalkonium chloride
Conditionnement
pkg of 100MG
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)