PHR3533
Methyl hexanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Methyl hexanoate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester, Methyl caproate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1672905
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Densité
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)