PHR3390
Bisacodyl Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-[(4-Acetoxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1074073
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Clé InChI
AHHCJZMFNZPHLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable