PHR3376
Tropicamide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
4-(Ethylaminomethyl)pyridine, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, N-Ethyl-4-pyridinemethanamine, NSC 85903
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1699016
Conditionnement
pkg of 200 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
Clé InChI
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)