PHR3089
Phthalate de bis(2-éthylhexyl)
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Bis(2-éthylhexyl ester) d’acide phthalique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1545056
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Point d'ébullition
386 °C (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)