PHR2797
Cyclobenzaprine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Cyclobenzaprine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,e]cycloheptatriene hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP BP886
traceable to Ph. Eur. C3200000
traceable to USP 1154503
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
cyclobenzaprine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 400 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable