PHR2603
Urea Related Compound A
Synonyme(s) :
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1706712
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
urea
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Pf
185-190 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Clé InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)