PHR2542
Theophylline Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-Methylxanthine, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1653026
Famille d'API
theophylline
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Clé InChI
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)