PHR2382
Safinamide Imidazolidinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
safinamide
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HPLC-DAD method on Ascentis® Express C8 column analyzes safinamide purity and related impurities meeting system suitability criteria.