PHR2174
Plastic Additive 4
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. P2155011
traceable to USP 1544950
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Pf
50-52 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
Clé InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable