PHR1536
Norphenylephrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Norphenylephrine hydrochloride, α-Aminomethyl-3-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 3,α-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, Norfenefrine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1473206
Famille d'API
norphenylephrine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 × 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
162-164 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Clé InChI
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?