PHR1521
Ceftiofur Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Sodium Ceftiofur
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1098165
Famille d'API
ceftiofur
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 g
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable