PHL89695
Gossypin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,5,7-trihydroxy- 4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavone 8-glucoside, Gossypetin 8-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
Clé InChI
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable