Documents
PHL89592
Californidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-Methylcalifornine perchlorate, N-Methylcrychine perchlorate, N-Methylescholtzine perchlorate, Californine methoperchlorate, Crychine methoperchlorate, Escholtzine methoperchlorate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20ClNO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.83
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC3=C(C=C(OCO4)C4=C3)C1CC5=CC6=C(OCO6)C=C52
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)