Principaux documents
PHL83236
Heliotrine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+]21([C@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(OC)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO6/c1-10(2)16(20,11(3)22-4)15(19)23-9-12-5-7-17(21)8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11?,13-,14-,16?,17?/m0/s1
Clé InChI
QSTHEUSPIBEICI-ORJSOOTCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5