P4272
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt
Powder or crystals
Synonyme(s) :
5,5′-[3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]difuran-2-sulfonic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt, Suitable for determination of Fe
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Composition
Water: ≤ 13.0%
Carbon (Theory), anhydrous: 38.87%
Nitrogen (Theory), anhydrous: 11.33%
Couleur
white to dark yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Traces de cations
C: 38.87% ((Theory), anhydrous)
N: 11.33% ((Theory), anhydrous)
Adéquation
suitable for determination of iron
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?