O3506
Oatmeal agar
NutriSelect® Basic, Microbiologically tested, cultivation of fungi, particularly macrospore formation
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Composition
Oatmeal 60.0 g/LAgar 12.5 g/L
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
food and beverages
food and beverages
Adéquation
fungi
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)