NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
Conditionnement
pkg of 0.5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
clinical research
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)