NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Chrysotile
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 2.6 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
diffraction/scattering: suitable
Application(s)
industrial hygiene
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
Clé InChI
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 8044_SDS
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable