NIST2261
Chlorinated pesticides in hexane
NIST® SRM® 2261
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
agriculture
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2261_cert
SRM 2261_SDS
Autres remarques
Hexachlorobenzene, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-Chlordane, trans-Nonachlor, Dieldrin, Mirex, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)