NIST2074
Sinusoidal roughness specimen
NIST® SRM® 2074
About This Item
Qualité
certified reference material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of each
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable