NIST199
Silica brick
NIST SRM 199
About This Item
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 45 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3