N1090000
Nizatidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-{2-[2-(N,N-Dimethylaminomethyl)-4-thiazolylmethylthio]ethyl}-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nizatidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
Clé InChI
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)