Principaux documents
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Concentration
≥30%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable