M187
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
(+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +21.0 to +24.0°, c = 1 in methanol
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
desiccated
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
Clé InChI
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)