Key Documents
L1275
Sigma-Aldrich
Leuco Patent Blue Violet
~98%
About This Item
Formule linéaire :
C27H32N2O6S2Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Chaîne SMILES 
[Na].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H34N2O6S2.Na.H/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;;/h9-19,27H,5-8H2,1-4H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;
Clé InChI
OBZCRBOHRQBSLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in enzyme-linked spectrophotometric determinations of hydrogen peroxide.
Autres remarques
Reduced form of Patent Blue Violet
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Clapp, P.A., and Evans, D.F.
Analytica Chimica Acta, 243, 217-217 (1991)