Documents
H3126
Supelco
Hydrastinine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.C[N]1=Cc2cc3OCOc3cc2CC1
InChI
1S/C11H12NO2.ClH/c1-12-3-2-8-4-10-11(14-7-13-10)5-9(8)6-12;/h4-6H,2-3,7H2,1H3;1H
Clé InChI
GGGVNNFZUROFFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)