Principaux documents
GX318000003
Supelco
Quartz Torch Bonnet
for 700-ES or Vista Radial
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
Fabricant/nom de marque
31-800-0003
Compatibilité
Agilent/Varian 700-ES Series Radial, Vista Radial, Liberty 100/120/150/200/220