Principaux documents
GX308088107
Supelco
Quartz Torch
for Elan/NexION
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
Qualité
for Elan/NexION
Fabricant/nom de marque
(30-808-8107)
Compatibilité
PerkinElmer 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
PerkinElmer NexION 300
Description générale
Choose GAZ-06 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms.