G0050000
D-(+)-galactose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Galactose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Famille d'API
galactose
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
168-170 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)